W310311
γ-バレロラクトン
natural, ≥95%, FG
別名:
γ-メチル-γ-ブチロラクトン, 4,5-ジヒドロ-5-メチル-2(3H)-フラノン, 4-ヒドロキシペンタン酸ラクトン, γ-メチル-γ-ブチロラクトン
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
3.45 (vs air)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
SMILES記法
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W310311-1KG-K:4548173335148
W310311-500G-K:4548173335155
W310311-BULK-K:
W310311-100G-K:4548173335131
W310311-SAMPLE-K:
W310311-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック