由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
蒸気密度
3.45 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
SMILES記法
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W310301-1KG-K:4548173975146
W310301-SAMPLE:
W310301-5KG:
W310301-BULK-K:
W310301-SAMPLE-K:
W310301-10KG-K:4548173975139
W310301-1KG:
W310301-10KG:
W310301-5KG-K:4548173975153
W310301-VAR-K:
試験成績書(COA)