Merck
W284220
Sigma-Aldrich
2-ペンタノン
≥99.0%, natural, FG
別名:
メチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥11,200
1 KG
¥94,000
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥11,200
1 KG
¥94,000
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
2842
Beilstein:
506058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
7.054
NACRES:
NA.21
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; woody; spicy
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W284220-BULK-K:
W284220-SAMPLE-K:
W284220-100G-K:4548173356211
W284220-VAR-K:
W284220-1KG-K:4548173356228
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)