由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; herbaceous; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
その他情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W278505-BULK-K:
W278505-1KG:
W278505-250G:
W278505-10KG-K:
W278505-SAMPLE:
W278505-BULK:
W278505-VAR-K:
W278505-250G-K:4548173972930
W278505-1KG-K:4548173972923
W278505-5KG-K:4548173972947
W278505-10KG:
W278505-SAMPLE-K:
W278505-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック