W274711
メチオナール
natural, ≥98%, FG
別名:
3-(メチルチオ)プロピオンアルデヒド, 3-(メチルチオ)プロパナール, 3-(メチルメルカプト)プロピオンアルデヒド, NSC 15874, メチオナール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
760 mmHg ( 165 °C)
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
creamy; earthy; vegetable; potato; tomato
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W274711-SAMPLE-K:
W274711-100G-K:4548173332338
W274711-VAR-K:
W274711-BULK-K:
W274711-500G-K:4548173332345