Merck
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
別名:
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥17,400
250 G
¥19,300
5 KG
¥61,600
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥17,400
250 G
¥19,300
5 KG
¥61,600
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
206.28
FEMA番号:
3632
EC Number:
欧州評議会番号:
10883
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.538
NACRES:
NA.21
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
InChI Key
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W363200-5KG:
W363200-1KG:
W363200-250G-K:4548173979489
W363200-5KG-K:4548173979496
W363200-BULK-K:
W363200-VAR-K:
W363200-SAMPLE:
W363200-1KG-K:4548173979472
W363200-SAMPLE-K:
W363200-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)