グレード
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥86%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral
SMILES記法
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W259411-1KG-K:
W259411-25G:
W259411-VAR-K:
W259411-BULK-K:
W259411-BULK:
W259411-1KG:
W259411-SAMPLE-K:
W259411-100G:
W259411-25G-K:
W259411-SAMPLE:
W259411-100G-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック