Merck
82536
Sigma-Aldrich
擬イオノン
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
別名:
ψ-イオノン, 6,10-ジメチル-3,5,9-ウンデカトリエン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,020
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,020
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
Beilstein:
1722925
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53
bp
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
InChI Key
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82536-500ML:
82536-100ML:
82536-BULK:
82536-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suwen Lu et al.
Plant physiology, 176(4), 2657-2676 (2018-02-22)
Although remarkable progress has been made toward understanding carotenoid biosynthesis, the mechanisms that regulate the transcription of carotenogenic genes remain poorly understood. Lycopene β-cyclases (LCYb) are critical enzymes located at the branch point of the carotenoid biosynthetic pathway. Here, we
Cody Williams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-09)
The aroma profile is an important marker for wine quality. Various classes of compounds are responsible for the aroma of wine, and one such class is terpenoids. In the context of this work, a validated gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method