安全性情報
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
別名:
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-727-6
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.13 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
440 °C (DIN 51794)
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
動粘度
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 89 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体