certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
camphor
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
bp
201-202 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChI Key
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2430-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.