W246700
オイゲノール
≥98%, FCC, FG
別名:
2-メトキシ-4-(2-プロペニル)フェノール, 4-アリル-2-メトキシフェノール, 4-アリルグアイヤコール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 177.2800
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
clove; woody; spicy; sweet
SMILES記法
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI Key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- チモールおよびオイゲノール精油の凍結乾燥エマルジョンをセルロースでカプセル化:チモールとオイゲノールのエッセンシャルオイルをセルロースでカプセル化した凍結乾燥エマルションを開発しました。このカプセル化方法により、これらの精油の安定性と制御放出が改善され、食品保存や医薬品など、さまざまな産業用途への応用の可能性が強調されています(Shlosman et al., 2024)。
- Syzygium aromaticum(チョウジ)精油からの洞察:カプセル化、特性評価、抗酸化活性:この論文では、主要成分としてオイゲノールを含む、チョウジ精油のカプセル化と特性評価について調査しています。この研究では、抗酸化活性に焦点を当て、医薬品や栄養補助食品における潜在的な健康効果と用途を実証しています(Mergulhão et al., 2024)。
- 精油成分の抗炎症および神経保護作用:小膠細胞の調節による洞察:このレビューでは、オイゲノールなどの精油成分の抗炎症作用と神経保護作用について考察しています。オイゲノールが小膠細胞を調節するメカニズムに焦点を当て、神経炎症性疾患の治療における医薬品としての潜在的可能性を示唆しています(Stojanovic et al., 2024)。
- グルタルアルデヒドの蒸気を用いた架橋によるエレクトロスピニングゼインナノファイバーの徐放性能の向上:この研究では、グルタルアルデヒド蒸気を使用した架橋による、オイゲノールを充填したゼインナノファイバーの徐放性能を調査しています。この方法は、高度な薬物送達システムや食品包装材料の開発に有望であることが示されています(Wang et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W246700-SAMPLE-K:
W246700-5KG-K:
W246700-VAR-K:
W246700-500G:
W246700-1KG:
W246700-SAMPLE:
W246700-BULK-K:
W246700-10KG:
W246700-1KG-K:
W246700-5KG:
W246700-10KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック