Merck
W232300
Sigma-Aldrich
クローブバッドオイル
natural, FCC, FG
別名:
チョウジ油, ウォーターガム, 丁子油
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥16,100
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2323
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
光学活性
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
由来
Indonesia origin
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
clove; woody; spicy
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
薬効成分を持つため使用されるエッセンシャルオイル。免疫調節物質および抗炎症薬。
Taste at 5 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W232300-1KG:
W232300-5KG-K:
W232300-VAR:
W232300-SAMPLE:
W232300-VAR-K:
W232300-10KG:
W232300-1KG-K:
W232300-BULK-K:
W232300-10KG-K:
W232300-5KG:
W232300-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)