Isoeugenol is considered to have low water solubility, due to its hydrophobic nature. Its solubility in water is approximately 0.1 g/L at room temperature.
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
clove; woody; spicy; sweet
SMILES記法
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W246808-1KG:
W246808-SAMPLE:
W246808-10KG-K:
W246808-5KG-K:
W246808-1KG-K:
W246808-BULK-K:
W246808-10KG:
W246808-VAR-K:
W246808-5KG:
W246808-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック