Merck
W238920
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenal
greener alternative
mixture of isomers, natural, FG
別名:
Melon aldehyde, Melonal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥23,300
500 G
¥89,300
1 KG
¥149,000
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥23,300
500 G
¥89,300
1 KG
¥149,000
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
140.22
FEMA番号:
2389
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.074
NACRES:
NA.21
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
96%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
SMILES記法
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
アプリケーション
  • Biocompatibility Studies.: The biocompatibility of "2,6-Dimethyl-5-heptenal" is also a subject of research, particularly in applications involving direct contact with consumers, such as in cosmetics and personal care products. These studies ensure that the compound does not cause adverse reactions when used in skincare and cosmetic products (DOI: 10.1021/jf200466e).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W238920-100G-K:
W238920-BULK-K:
W238920-SAMPLE-K:
W238920-1KG-K:
W238920-VAR-K:
W238920-500G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)