グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307963-25G:
307963-VAR:
307963-BULK:
307963-100G:
アクティブなフィルタ