Merck
W237507
Sigma-Aldrich
マロン酸ジエチル
≥98%, FG
別名:
マロン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥15,000
10 KG
¥35,600
25 KG
¥81,400
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥15,000
10 KG
¥35,600
25 KG
¥81,400
About This Item
化学式:
CH2(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
160.17
FEMA番号:
2375
Beilstein:
774687
EC Number:
欧州評議会番号:
2106
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.490
NACRES:
NA.21
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.52 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl malonate is an active methylene compound that can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
アプリケーション
  • Synthesis and biological activities of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous cannabinoid receptor ligand.: This study by Suhara et al. focuses on the synthesis of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous ligand for cannabinoid receptors. The research highlights the utilization of diethyl malonate in the synthesis process, emphasizing its importance in creating biologically active compounds with potential therapeutic applications in modulating cannabinoid receptor activity (Suhara et al., 2001).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W237507-1KG:4548173968438
W237507-25KG:4548173968445
W237507-BULK:
W237507-2.5KG:
W237507-VAR:
W237507-SAMPLE:
W237507-10KG:4548173968421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Lian Jin Liu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 30(10), 784-797 (2011-10-05)
Novel 5'-norcarbocyclic adenosine phosphonic acid analogues with 6'-electropositive moiety such as spirocyclopropane were designed and synthesized from the commercially available diethylmalonate 5. Regioselective Mitsunobu reaction proceeded in the presence of an allylic functional group at a low reaction temperature in
Hua Li et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(8), 581-590 (2010-07-28)
This article describes a very simple route for synthesizing novel lipophilic phosphonate bis(t-bu-SATE) prodrugs of acyclic cyclopentenylated nucleosides such as adenine 17 and cytosine 18. The key intermediate 6 was constructed via a ring-closing metathesis of compound 5, which could
Shigeyuki Yamada et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(9), 1442-1449 (2007-04-28)
The addition of heteroaromatic lithium reagents 2 to a THF solution of perfluorocyclopentene (1) provided preferentially the corresponding monosubstituted products 5, while the addition of 1 to 2 effectively gave the 1,2-disubstituted products 6 in good to excellent yields. The