安全性情報
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
別名:
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-305-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1.3 hPa ( 40 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
435 °C (DIN 51794)
有効性
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-12.8 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 90 °C (DIN 51758)
溶解性
20.8 g/L (External MSDS)
密度
1.055 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体