Merck
W235900
Sigma-Aldrich
ダバナオイル
natural, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2359
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Artemisia pallens
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
フォーム
liquid
組成
Limonene, 0.5%
屈折率
n20/D 1.488
密度
0.958 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sweet
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
W235900-VAR-K:
W235900-100G-K:
W235900-BULK-K:
W235900-25G-K:
W235900-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)