Merck
Z183393
Foil/poly bag
size 4 1/2 in. × 8 in.
別名:
Polyethylene Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥11,340
¥11,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥11,340
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥11,340
Check Cart for Availability
包装
pkg of 50 ea
サイズ
4 1/2 in. × 8 in.
厚さ
5 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱シール可。空気、光、または水分に反応しやすい試薬、香りが強い生成物の保管に有用で、漏れがある瓶を一時的に保管するにも便利です。 推奨する熱シール条件:350°F(178°C)、40 psi、1秒
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How many units come in the package?
    1 回答
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product is supplied as a pack of 50 bags.