Merck
W200506
Sigma-Aldrich
アセトアニソール
≥98%, FCC, FG
別名:
4′-メトキシアセトフェノン, 4-アセチルアニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥14,700
5 KG
¥58,500
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥14,700
5 KG
¥58,500
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
FEMA番号:
2005
Beilstein:
742313
EC Number:
欧州評議会番号:
570
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39023808
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.038
NACRES:
NA.21
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
anise; floral
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetanisole is an aromatic ketone that occurs naturally in anise seeds.[1] It is mainly used as a flavoring agent in ice-creams, non-alcoholic beverages and baked goods.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - open cup
引火点(℃)
138 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W200506-5KG-K:4548173966175
W200506-BULK-K:
W200506-SAMPLE-K:
W200506-25KG-K:4548173966168
W200506-1KG-K:4548173966151
W200506-5KG:
W200506-VAR-K:
W200506-SAMPLE:
W200506-25KG:
W200506-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Sanja Ćavar et al.
Pharmaceutical biology, 48(2), 170-176 (2010-07-22)
Stachys menthifolia Vis. (Lamiaceae) is an endemic species from the Balkan Peninsula spread throughout Albania, Greece, Montenegro, and Croatia. This article presents the first investigation of the essential oil composition of this species from Croatia. Aerial parts of the plant
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)