Merck
W200905
Sigma-Aldrich
アセトフェノン
≥98%, FG
別名:
メチルフェニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC6H5
CAS番号:
分子量:
120.15
FEMA番号:
2009
Beilstein:
605842
EC Number:
欧州評議会番号:
138
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.004
NACRES:
NA.21
官能:
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
semisolid
自己発火温度
1058 °F
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトフェノンはザリガニ廃棄物の揮発性の香味画分で報告された飽和ケトンです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200905-10KG-K:4548173955346
W200905-SAMPLE:
W200905-SAMPLE-K:
W200905-25KG:
W200905-BULK-K:
W200905-VAR-K:
W200905-1KG:
W200905-10KG:
W200905-1KG-K:4548173955353
W200905-25KG-K:4548173955360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile flavor components in crayfish waste.
Tanchotikul U & Hsieh TCY
Journal of Food Science, 54(6), 1515-1520 (1989)
Andre Jakoblinnert et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(44), 12230-12232 (2011-10-19)
The asymmetric reduction of ketones is performed by using lyophilized whole cells in neat substrates with defined water activity (a(w)). Ketones and alcohols prone to be unstable in aqueous media can now be converted via biocatalysis.
Raphaël F Guignard et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(44), 12185-12187 (2011-10-15)
A new concise route to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) through radical addition and cyclisation of xanthates is described.
Terra D Haddad et al.
The Journal of organic chemistry, 77(2), 889-898 (2011-12-14)
We report a simple, efficient, and general method for the indium-mediated enantioselective propargylation of aromatic and aliphatic aldehydes under Barbier-type conditions in a one-pot synthesis affording the corresponding chiral alcohol products in very good yield (up to 90%) and enantiomeric
Xinzheng Yang
Inorganic chemistry, 50(24), 12836-12843 (2011-11-23)
The hydrogenation of ketones catalyzed by 2,6-bis(diisopropylphosphinomethyl)pyridine (PNP)-ligated iron pincer complexes was studied using the range-separated and dispersion-corrected ωB97X-D functional in conjunction with the all-electron 6-31++G(d,p) basis set. A validated structural model in which the experimental isopropyl groups were replaced