Merck
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-トリメチルフェノール
99%
別名:
イソプソイドクメノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,090
100 G
¥9,860
¥4,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,090
100 G
¥9,860
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2042210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
9.75 mmHg ( 60 °C)
品質水準
アッセイ
99%
bp
230-231 °C (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI Key
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T78603-5G:
T78603-500G:
T78603-BULK:
T78603-100G:
T78603-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a