Merck
185787
Sigma-Aldrich
4-クロロフェノール
≥99%
別名:
4-Chlorophenol, 4-Hydroxychlorobenzene, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4OH
CAS番号:
分子量:
128.56
Beilstein:
507004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 49.8 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
不純物
<1.0% Phenol
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI Key
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-クロロフェノールはパラジウムグラファイト電極上で迅速に脱塩素されフェノールになります。4-クロロフェノールの酸化メカニズムは放射線分解及び光触媒技術により検討されています
アプリケーション
4-クロロフェノールは、以下の用途に使用されました:
  • 純粋なTiO2の水性懸濁液中でのフェノール性化合物の可視光誘導分解試験における基質として。
  • パラジウムナノ結晶触媒を用いたフェノールの水素化脱塩素研究における塩素化有機汚染物質のモデルとして。
  • Degussa P25 TiO2を用いた光無機化により4-クロロカテコール、ハイドロキノンおよびベンゾキノンを調製するため。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185787-VAR:
185787-100G:4548173929583
185787-5G:4548173929606
185787-BULK:
185787-500G:4548173929590
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soonhyun Kim et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(11), 5143-5149 (2006-07-26)
The visible-light-induced degradation reaction of 4-chlorophenol (4-CP) was investigated in aqueous suspension of pure TiO2. Contrary to common expectations, 4-CP could be degraded under visible illumination (lambda > 420 nm), generating chlorides and CO2 concomitantly. The observed visible reactivity was
Radiolytic and TiO2-assisted photocatalytic degradation of 4-chlorophenol. A comparative study.
Stafford U, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(25), 6343-6351 (1994)
Photomineralisation of 4-chlorophenol sensitised by TiO2 thin films
Mills A and Wang J
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 118, 53-63 (1998)
Aqueous-phase hydrodechlorination of 4-chlorophenol on palladium nanocrystals: Identifying the catalytic sites and unraveling the reaction mechanism
Ding X, et al.
J. Catal., 368, 336-344 (2018)
Visible-light-induced photocatalytic degradation of 4-chlorophenol and phenolic compounds in aqueous suspension of pure titania: demonstrating the existence of a surface-complex-mediated path
Kim S and Choi W
The Journal of Physical Chemistry B, 109, 5143-5149 (2005)