Merck
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリメチルフェノール
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
FEMA番号:
3963
Beilstein:
2042207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
Flavis 番号:
04.085
NACRES:
NA.05
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
mp
59-62 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coffee; nutty; phenolic
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChI Key
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W396321-500G:
W396321-BULK:
W396321-SAMPLE:
W396321-100G:
W396321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)