アッセイ
≥99%
形状
crystals
bp
212 °C (lit.)
mp
75-77 °C
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- コムギ中の殺菌剤の代謝:strobilurin系殺菌剤であるmandestrobinの分解産物である2,5-Dimethylphenolについて、コムギ中の代謝経路が調べられました。この研究は、農産物における残留農薬の環境挙動と安全性に関する見識を提供しています(Ando et al., 2018)。
- Dimethylphenolsの対流圏化学:2,5-dimethylphenolの質量適応係数およびヘンリー法則の定数に関する研究は、その重要な大気反応を強調しており、空気品質と環境化学の理解を深めることに貢献しています′(Diévart et al., 2006)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D174602-BULK:
D174602-5G:
D174602-500G:
D174602-VAR:
D174602-100G:
試験成績書(COA)