Merck
S0764
Sigma-Aldrich
チオリン酸ナトリウム 三塩基性 水和物
≥90%
別名:
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,700
¥22,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,700
About This Item
化学式:
Na3PO3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
180.01 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥22,700
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI Key
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0764-5G:
S0764-VAR:
S0764-1G:
S0764-10G:
S0764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Chen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(7), 1447-1460 (2011-08-23)
Cyclic AMP (cAMP) is the archetypal smooth muscle relaxant, mediating the effects of many hormones and drugs. However, recently PGI(2) , acting via cAMP/PKA, was found to increase contraction-associated protein expression in myometrial cells and to promote oxytocin-driven myometrial contractility.
Alberto Balderas et al.
Neurochemistry international, 73, 139-145 (2013-11-12)
Glutamate, the major excitatory amino acid, activates a wide variety of signal transduction cascades. Ionotropic and metabotropic glutamate receptors are critically involved in long-term synaptic changes, although recent findings suggest that the electrogenic Na(+)-dependent glutamate transporters, responsible for its removal