Merck
S0381
Sigma-Aldrich
スペルミジン リン酸塩 六水和物
別名:
ジスペルミジン トリホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,640
¥7,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,640
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
346.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
InChI Key
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
注意
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0381-500MG:
S0381-5G:
S0381-25G:
S0381-1G:
S0381-BULK:
S0381-10G:
S0381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
L-アミノ酸 analytical standard
Supelco
LAA21
L-アミノ酸
プトレシン analytical standard
Supelco
51799
プトレシン