Merck
OTV000989
Sigma-Aldrich
4-(Quinazolin-4-ylamino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥48,600
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥48,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11N3O2
CAS番号:
分子量:
265.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1NC2=NC=NC3=CC=CC=C23
InChI
1S/C15H11N3O2/c19-15(20)10-5-7-11(8-6-10)18-14-12-3-1-2-4-13(12)16-9-17-14/h1-9H,(H,19,20)(H,16,17,18)
InChI Key
SGTLIIKTRIMNPW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)