アプリケーション
ヘキサデシルアミン(HDA)は以下の用途に用いられています:
- 高発光単分散CdSeおよびCdSe/ZnSナノ結晶の合成に使用する、ヘキサデシルアミン-トリオクチルホスフィンオキシド-トリオクチルホスフィン(HDA-TOPO-TOP)混合物の調製に
- グルコースによるCuCl2還元によりさまざまな形状の銅ナノ結晶を合成する際のキャッピング剤として
- 有機粘土中の有機親和性アルキルアミンとして、ポリイミドナノ複合材の調製に
- 酸化バナジウム(V2O5/HDA)と膜を形成し、拡張ゲートH+イオン感応性電界効果トランジスタ(EGFRET)装置のセンシング層に
- 還元・安定化剤として、表面増強ラマン散乱(SERS)に利用できる金・銀キャップ付HDAナノ粒子の調製に
- MCM-41アナログシリカビーズ合成の鋳型として
- ラウリン酸とともに、磁性コバルト(Co)ナノロッド超格子の調製に
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
285.8 °F - closed cup
引火点(℃)
141 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
445312-5G:
445312-BULK:
445312-25G:
445312-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
1-Hexadecylamine as both reducing agent and stabilizer to synthesize Au and Ag nanoparticles and their SERS application
Journal of Nanoparticle Research, 13(5), 1929-1936 (2011)
Polyimide nanocomposite with a hexadecylamine clay: Synthesis and characterization.
Journal of Applied Polymer Science, 84(12), 2294-2301 (2002)
Synthesis and characterization of vanadium oxide/hexadecylamine membrane and its application as pH-EGFET sensor
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 52(3), 315-315 (2009)
Synthesis and magnetic properties of Co nanorod superlattices
Materials Science and Engineering, C, 27(5-8), 1162-1166 (2007)
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(1), 563-574 (2014-11-20)
We report on high-performance dye-sensitized solar cells (DSSCs) based on nitrogen doped anatase TiO2-CuxO core-shell mesoporous hybrids synthesized through a facile and controlled combined sol-gel and hydrothermal process in the presence of hexadecylamine as the structure-directing agent. The matching of