Merck
M46055
Sigma-Aldrich
3-メチレン-2-ノルボルナノン
97%
別名:
3-メチレン-ビシクロ[2,2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
69-71 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C8H10O/c1-5-6-2-3-7(4-6)8(5)9/h6-7H,1-4H2/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
FNOOZJAPZFHNCW-RQJHMYQMSA-N
アプリケーション
3-メチレン-2-ノルボルナノンは、以下を調製するための反応物質として使用できます:
  • テトラブチルアンモニウムデカタングステート(TBADT)光触媒の存在下で、4-アニスアルデヒドとの反応による、3-(2-(4-メトキシフェニル)-2-オキソエチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン。[1]
  • 対応するアリールリチウム試薬で処理することによる、2-アリール-3-メチレン-endo-ノルボルナノール。[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M46055-25G:
M46055-VAR:
M46055-5G:
M46055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzoyl radicals from (hetero) aromatic aldehydes. Decatungstate photocatalyzed synthesis of substituted aromatic ketones
Ravelli D, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 8(18), 4158-4164 (2010)
Structural effects in solvolytic reactions. 32. Effect of increasing electron demand on the rates of solvolysis of 2-aryl-3-methylene-2-norbornyl p-nitrobenzoates. High exo/endo rate and product ratios for tertiary derivatives of the accepted classical 3-methylene-2-norbornyl system
Brown HC and Rao C G
The Journal of Organic Chemistry, 44(20), 3536-3540 (1979)
Masayuki Takaishi et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 64(1), 47-57 (2013-10-15)
TRPA1, one of the transient receptor potential channels, has been reported to be involved in nociception and inflammatory pain, suggesting that this molecule could be a promising target for the development of analgesic agents. We screened several monoterpene analogs of