製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
256-258 °C (subl.) (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1C2CC3CC(C2)CC1C3
InChI
1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
InChI Key
IYKFYARMMIESOX-SPJNRGJMSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
146048-10KG:
146048-1G:
146048-BULK:
146048-5G:
146048-VAR:
146048-25G:
146048-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック