Merck
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,730
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,730
About This Item
化学式:
ClCH2CH2CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
136.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M34804-VAR:
M34804-5G:
M34804-BULK:
M34804-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)