Merck
125245
Sigma-Aldrich
5-クロロ吉草酸クロリド
96%
別名:
5-クロロペンタノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,700
50 G
¥45,000
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,700
50 G
¥45,000
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4COCl
CAS番号:
分子量:
155.02
Beilstein:
1745182
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
InChI Key
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5-Chlorovaleroyl chloride is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals[1].
アプリケーション
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC[1]. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine[2].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125245-10G:
125245-BULK:
125245-1G:
125245-50G:
125245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of the acylating agent on the selectivity of anion-exchange resins and separation efficiency.
Kas'yanova TN, et al.
Moscow University Chemistry Bulletin, 62(5), 286-289 (2007)
Liya Tang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 53(3), 309-314 (2010-05-05)
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) is commonly used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates, active ingredients, as well as other specialty chemicals. It is critical to monitor the impurities present in 5-CVC as they may have a direct