Merck
135984
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chlorovalerate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥27,000
¥27,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥27,000
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
150.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
135984-25G:
135984-BULK:
135984-5G:
135984-VAR:
135984-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)