Merck
C11049
Sigma-Aldrich
4-クロロ-4-オキソ酪酸メチル
97%
別名:
メチルスクシニルクロリド, 3-(カルボメトキシ)プロピオニルクロリド, 3-(クロロホルミル)プロピオン酸メチル, コハク酸モノメチルエステルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,470
25 G
¥17,400
100 G
¥41,100
¥5,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,470
25 G
¥17,400
100 G
¥41,100
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
150.56
Beilstein:
970397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
InChI Key
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C11049-100G:
C11049-5G:
C11049-VAR:
C11049-25G:
C11049-BULK:
C11049-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)