Merck
190705
Sigma-Aldrich
4-クロロ-4-オキソ酪酸エチル
94%
別名:
エチルスクシニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,880
100 G
¥21,300
¥6,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,880
100 G
¥21,300
About This Item
化学式:
ClCOCH2CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
164.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
94%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChI Key
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エチル4-クロロ-4-オキソ酪酸は、以下の合成に使用されています:
  • 高分子支持二元機能触媒[1]
  • ベンゾ(a)ピレンのスクシンイミジルエステル[2]
  • クルクミノイドのコハク酸エステルプロドラッグ[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
190705-25G:
190705-VAR:
190705-100G:
190705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wisut Wichitnithad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(2), 1888-1900 (2011-02-24)
A novel series of succinyl derivatives of three curcuminoids were synthesized as potential prodrugs. Symmetrical (curcumin and bisdesmethoxycurcumin) and unsymmetrical (desmethoxycurcumin) curcuminoids were prepared through aldol condensation of 2,4-pentanedione with different benzaldehydes. Esterification of these compounds with a methyl or
Surface plasmon resonance detection of endocrine disruptors using immunoprobes based on self-assembled monolayers.
Gobi KV, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 108(1), 784-790 (2005)
Enantioselective Strecker-type reaction promoted by polymer-supported bifunctional catalyst.
Nogami H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(2), 279-283 (2001)