Merck
L510319
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品L510319は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
SMILES記法
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
InChI Key
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
L510319-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)