安全性情報
L060030
Sigma-Aldrich
オキシダイザー
0.1 M, configured for ABI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 X 450 ML
¥46,300
6 X 200 ML
¥67,600
4 X 2.5 L
¥157,000
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 X 450 ML
¥46,300
6 X 200 ML
¥67,600
4 X 2.5 L
¥157,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
¥46,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
シェルフライフ
365 days
濃度
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
clear, brownish solution
適合性
configured for ABI
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、ヨウ素および水を含有する酸化剤溶液は、カップリング反応で形成された化学的に不安定な三価リン酸トリエステル結合を、安定した五価リン酸トリエステルに酸化するのに用いられます。ヨウ素は弱い酸化剤として、水は酸素供与体として機能します。本製品はABI 39X/3400用に作製されています。
調製ノート
テトラヒドロフラン/水/ピリジン/ヨウ素 77/2/21/2.54(v/v/v/w)
法的情報
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L060030-200ML:
L060251-04:4548173225869
L060251-01:
L060030-2.5L:
L060030-6X450ML:
L060030-4X2.5L:4548173341859
L060030-C:
L060001-C:
L060030-6X200ML:4548173341866
L060030-450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)