Merck
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
形状
liquid
シェルフライフ
365 days
濃度
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
clear colorless, to brownish
適合性
configured for ABI
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cap A溶液には無水酢酸、ルチジン、およびテトラヒドロフラン(THF)が含まれています。ホスホロアミダイト反応/カップリングステップの後に使用します。この溶液は、ABI用に作製されています。
生物化学的/生理学的作用
Cap A溶液は、活性化ホスホロアミダイトと反応しなかったため未反応状態となっている5′ヒドロキシ基を含む鎖を切断します(通常、各合成サイクルの伸長中のオリゴヌクレオチド鎖の1~2%)。これらの未反応の5′ヒドロキシ基はアセチル基でキャップされているため、その後の合成段階では非反応性となります。
調製ノート
テトラヒドロフラン/ルチジン/無水酢酸 8/1/1 (v/v/v)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L040030-6X450ML:4548173908212
L040030-2.5L:4548173908199
L040251-01:4548173225845
L040030-6X180ML:4548173908205
L040030-450ML:
L040251-4N:4548173278988
L040401-C01-04:
L040030-180ML:
試験成績書(COA)