Merck
L060080
Sigma-Aldrich
オキシダイザー
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
オキシダイザー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
形状
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
テクニック
DNA synthesis: suitable
clear, brownish solution
bp
65—115 °C/1,013  hPa
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、ヨウ素および水を含有する酸化剤溶液は、カップリング反応で形成された化学的に不安定な三価リン酸トリエステル結合を、安定した五価リン酸トリエステルに酸化するのに用いられます。ヨウ素は弱い酸化剤として、水は酸素供与体として機能します。PerkinElmerおよびPolygen用に作製された本製品は、Expedite Formulationに付属しています。
調製ノート
テトラヒドロフラン/水/ピリジン/ヨウ素 90.54/9.05/0.41/0.43(v/v/v/w)
法的情報
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-18.9 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L060200-04:4548173304908
L060080-6X450ML:4548173341682
L060250-4N:4548173279039
L060080-4L:
L060250-01:
L060080-4X2L:
L060080-4X2.5L:4548173341668
L060400-04:4548173240336
L060080-4X4L:
L063000-01:4548173279053
L060400-4N:4548173240343
L060080-2.5L:
L060250-04:4548173225807
L060080-6X200ML:4548173341675
L060080-200ML:
L060080-450ML:
試験成績書(COA)