Merck
JRD1381
Ethyl 2-methyl-6-(4-(methylthio)phenyl)pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥95,900
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥95,900
About This Item
化学式:
C16H17NO2S
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
ester
thioether
SMILES記法
CCOC(C(C=CC(C1=CC=C(SC)C=C1)=N2)=C2C)=O
InChI
1S/C16H17NO2S/c1-4-19-16(18)14-9-10-15(17-11(14)2)12-5-7-13(20-3)8-6-12/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI Key
ZGERYRMOJLBAJC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1381-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)