Merck
BR462617
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 28 mm
別名:
Filter, Rubber gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥10,620
¥10,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥10,620
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥10,620
Check Cart for Availability
物質
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 462617
サイズ
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)