Merck
Z225789
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger for high-efficiency cold-trap
Standard, joint: ST/NS 45/50
別名:
Aldrich Cold-Finger, Cold-Finger Cold-Trap, High-Efficiency Cold-Trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,200
¥57,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥57,200
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥57,200
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS45/50
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Extremely efficient design minimizes warming of liquid nitrogen or dry ice/acetone coolant that is added through a side port in the wall of the Dewar and then plugged with a vented stopper. Order Dewar, Z225770, separately.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Is this made of borosilicate glass?
    1 回答
    1. Yes, this product is made of borosilicate glass.
      役に立ちましたか?
  2. What are the dimensions?
    1 回答
    1. Please see the attached image below. All dimensions are in mm. The hose connections are ~7mm at the end, and taper up to ~10mm. The volume below the dip tube is approximately 22 mL.