Merck
JKA8012
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
別名:
8arm-PEG-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥43,300
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥43,300
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
8arm-PEG40K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 40,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
詳細
8arm PEGアミン。ヒドロゲルへの架橋。アミン基は、カルボキシル基(-COOH)または他のアミン反応性化学基と反応します。
アプリケーション
用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面官能基化などがあります。
法的情報
JenKem Technology社製の製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA8012-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。