Merck
JKA7027
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, COOH, amine reactive
別名:
4arm-PEG-COOH, 4arm-PEG-Carboxyl, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥70,700
¥70,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥70,700
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥70,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
4arm-PEG10K-COOH, average Mn 10,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Carboxyl. Hydrogel PEG. Carboxyl group binds to amino or other acid reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7027-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。