Merck
JKA12012
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG12 Amine, monodisperse
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥93,900
¥93,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥93,900
About This Item
化学式:
NH2(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
¥93,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
NH2-PEG12-NH2,
フォーム
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA12012-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)