Merck
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥57,600
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥57,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
mPEG5-SH,
フォーム
liquid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)