Merck
729159
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール
average MN 6,000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
別名:
PEGチオール, mPEGチオール, メトキシPEGチオール, メトキシポリエチレングリコールチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール, average Mn 6,000
形状
solid
分子量
average Mn 6,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
mp
56-61 °C
Mw/Mn
≤1.2
Ω末端
thiol
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール(mPEGチオール)は、金ナノ粒子の表面官能化に広く使用されているチオール末端生体適合性ポリマーです。チオール部分は、共有結合であるチオレート-金属結合を介して自己組織化単分子層(SAM)を形成することにより、金表面に高い親和性で結合します。mPEGチオールで被覆したAuナノ粒子はバイオセンサーや薬物送達システムの分野に応用されています。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール で被覆したAuナノ粒子は、光学的方法による メラミンTの定量に使用できます。 また、油/水分離のための切り替え可能な超湿潤膜の作製にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729159-VAR:
729159-BULK:
729159-5G:
729159-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amina Ghorbel et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 137, 107642-107642 (2020-09-28)
The use of conductive nanoparticles (NPs) was previously proposed as a way to locally amplify the electric field (EF) intensity at the cell membrane to enhance cell electroporation. To achieve this, a close distance between the NPs and the cell
Jairo Pinto Oliveira et al.
Scientific reports, 9(1), 13859-13859 (2019-09-27)
Antibody-coated nanoparticles have recently attracted considerable attention, with the focus falling on diagnostics. Nevertheless, controlled antibody bioconjugation remains a challenge. Here, we present two strategies of bioconjugation with the aim of evaluating the best approach for the coupling of antibodies
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.