Merck
729108
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール
average MN 800, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
別名:
PEGチオール, mPEGチオール, メトキシPEGチオール, メトキシポリエチレングリコールチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥43,500
5 G
¥146,000
¥43,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥43,500
5 G
¥146,000
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥43,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール, average Mn 800
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 800
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
不純物
≤10% disulfide
転移温度
Tm 32-37 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω末端
thiol
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオールは、 Fe3O4@Au コアシェルナノ粒子を官能化するために使用されています。チオール化PEGは水溶性を増加させ、 ナノ毒性を顕著に低下させます。
遺伝子治療用のPEG結合 ポリ(β-アミノエステル)ポリプレックスの合成のための前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
729108-VAR:
729108-5G:
729108-1G:
729108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nisha C. Kalarickal, Stephen Rimmer, Prodip Sarker, and Jean-Christophe Leroux
Macromolecules, 40, 1874-1874 (2007)
Cristina Gentilini, Mariangela Boccalon, and Lucia Pasquato
The Journal of Organic Chemistry, 3308-3308 (2008)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf