Merck
746932
Sigma-Aldrich
Polystyrene thiol terminated
average Mn 11,000, PDI ≤1.1
別名:
MercaptoPS, Mercaptopolystyrene, PS SH terminated
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,300
¥32,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,300
About This Item
化学式:
CNC3H6(C8H8)nSH
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥32,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
分子量
average Mn 11,000
mp
254-341 °C (decomposition)
転移温度
Tg 99 °C (onset)
PDI
≤1.1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This is a well-defined polystyrene with thiol functionality on one end and cyano on the other. The thiol functionality is veratile and commonly used in surface modifying nanoparticles; attaching to Au to form self assembled monolayers (SAMs); as well as thiol - ene click chemistry.
法的情報
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents 7; 714; 075; 7; 250; 479; 7; 666; 962; 6; 642; 318; 6; 747; 111; W2010/8356.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746932-1G:
746932-VAR:
746932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
すべて表示